α,3-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
B1570-25G B1570-5G
TCIAB1570-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB1570-25G TCIAB1570-5G
α,3-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
α,3-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000176
Numéro CAS: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc048cf519e13416e7c7ef445132493260363d10&vid=8fb90de53fb1961f3525cf33b9cc52501f402cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité