3-Bromotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0660-25G B0660-500G B0660-100G
TCIAB0660-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB0660-25G TCIAB0660-500G TCIAB0660-100G
3-Bromotoluène ≥98.0% (par GC)
3-Bromotoluène
Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 183,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000085
Numéro CAS: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfa49b635ab32e31ed9b92043b764e96d6a31f7f&vid=b87f98f096a523f07360639d96b42184631ca947&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité