α,4-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1002-25G B1002-500G B1002-100G
TCIAB1002-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1002-25G TCIAB1002-500G TCIAB1002-100G
α,4-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
α,4-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
Point d'ébullition: 129 - 130 °C (18 -rr)
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000179
Numéro CAS: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c67ec2e3e037e5d0114e18661b170e0be1a808e&vid=76ad614d4eec886e91cbc7ec6d390042cf67bf1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité