4-tert-Butyl-1-bromobenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
B1727-100G B1727-25G
TCIAB1727-100GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB1727-100G TCIAB1727-25G
4-tert-Butyl-1-bromobenzène ≥96.0% (par GC)
4-tert-Butyl-1-bromobenzène
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Point de fusion: 15.5 °C
Densité: 1,2572 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 97°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000108
Numéro CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29fc420c81fcd7fd3a50ac4ed47d4305ff3c6855&vid=30a0c2844aba419d371b85ab3e0e8334ac9fb6ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité