Acide 3-bromo-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3049-25G B3049-5G
TCIAB3049-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB3049-25G TCIAB3049-5G
Acide 3-bromo-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-p-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002488
Numéro CAS: 7697-26-9
EINECS: 231-712-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=402ab06729d2e6c5c9f651c01e8b3c43c3a87163&vid=56264a21688823058f5e032d9c46992fbaad6b5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 213.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité