Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-2,6-dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAD1749-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD1749-25G
α-Bromo-2,6-dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2,6-dichlorotoluène


Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 56 °C
Numéro MDL: MFCD00000577
Numéro CAS: 20443-98-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/30/28978530.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité