2-Bromo-6-chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2-methylbenzene
B2032-25G B2032-5G
TCIAB2032-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB2032-25G TCIAB2032-5G
2-Bromo-6-chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00061121
Numéro CAS: 62356-27-8
EINECS: 263-520-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10cb249ad3bd87d21aafab4eefbdf2c5e08bb1b&vid=7f65d7f11f9ef5692b5a9eb2a38c255d081fd255&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité