Bromo-4-benzyle chlorure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
B3042-25G B3042-5G
TCIAB3042-25GEA 150 EUR InStock
TCIAB3042-25G TCIAB3042-5G
Bromo-4-benzyle chlorure ≥98.0% (par GC)
Bromo-4-benzyle chlorure
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: 40…41 °C
Numéro MDL: MFCD00040867
Numéro CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01425
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb78fd952a4bd26213b2bcf6d3e055d0ee066d22&vid=e667da66176a2e49a4a74a7dfb02681ab36b950f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité