2-Bromo-5-chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1427-25G B1427-250G
TCIAB1427-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB1427-25G TCIAB1427-250G
2-Bromo-5-chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 100°C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00000602
Numéro CAS: 14495-51-3
EINECS: 238-503-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8012c2bc28cc2acd5bbe9fa046bda161500937fa&vid=46e9423ed7fdd608940ad387e2fa9e4ecdbceb18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité