α-Bromo-2,5-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
D2597-25G D2597-5G
TCIAD2597-25GEA 119 EUR InStock
TCIAD2597-25G TCIAD2597-5G
α-Bromo-2,5-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2,5-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1,609 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00009897
Numéro CAS: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07fd907811935cbdf3c01fe82ac595c091c8536&vid=602b0a71e25a71b21a23227fa87de6644ae3a377&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité