Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-2,6-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD2576-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD2576-5G
α-Bromo-2,6-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2,6-difluorotoluène


Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point de fusion: 53 °C
Numéro MDL: MFCD00000329
Numéro CAS: 85118-00-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/49/28979549.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité