α-Bromo-o-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
F0209-25G F0209-5G
TCIAF0209-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAF0209-25G TCIAF0209-5G
α-Bromo-o-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-o-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Densité: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000324
Numéro CAS: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8cdf36ed35740b4794027d0559660447bfceec2&vid=a2d437a8c27923d4ff96e3b4efc29c2db65d3699&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité