4-(Bromométhyl)-1,2-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2627-25G D2627-5G
TCIAD2627-25GEA 246 EUR InStock
TCIAD2627-25G TCIAD2627-5G
4-(Bromométhyl)-1,2-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
4-(Bromométhyl)-1,2-difluorobenzène
Formule: C₇H₅BrF₂
Point d'ébullition: 61°C
Densité: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00009889
Numéro CAS: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc94afbb765c9a491ad79b0062254338d77305b5&vid=6680b407a23e6c25f6329b8683ebb2b0679ccfab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité