α-Bromo-m-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0208-25G F0208-5G
TCIAF0208-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAF0208-25G TCIAF0208-5G
α-Bromo-m-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
α-Bromo-m-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Point d'ébullition: 200°C
Densité: 1,541 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000340
Numéro CAS: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdf8df0602f1656bf49690f3b888f165174ab88c&vid=10020dfe9d1414ce169633dac7b75d4811cbdbde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité