α-Bromo-p-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
F0214-25G F0214-5G
TCIAF0214-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAF0214-25G TCIAF0214-5G
α-Bromo-p-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
α-Bromo-p-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Densité: 1,517 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000359
Numéro CAS: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef01174c8e977c7aabf3cfd8726da8e18bd9398&vid=8ee4aab11daff7c0845a6a7212a844b05f893e01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité