2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0663-25G B0663-250G
TCIAB0663-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB0663-25G TCIAB0663-250G
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Densité: 1,651 g/cm³ (30 °C)
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00000373
Numéro CAS: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6a61d364aa4d03a9585991c6490e2fa70cadbf0&vid=b167ddb81474dc5a6de66c55d399b83ce2c11c49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité