3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
B0664-25G B0664-250G
TCIAB0664-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0664-25G TCIAB0664-250G
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥99.0% (par GC)
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: 37.5…39 °C
Densité: 1,6276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000380
Numéro CAS: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9bce2d7243bec2a4ff14f0d3b9be4468d09040&vid=5896bbb3b08e15e518546d3dafb11dfcd5e2d5ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité