4-Bromo-2-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1716-25G B1716-5G
TCIAB1716-25GEA 77 EUR InStock
TCIAB1716-25G TCIAB1716-5G
4-Bromo-2-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Point d'ébullition: 100°C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00013551
Numéro CAS: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0009b5a9c1ccf5da7f1176705a6b8a3d1fe16def&vid=e28d906fccb287e21f05ef3ec354d48e1251073d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité