2-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
TCIAA1483-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA1483-5G
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: 47…49 °C
Numéro MDL: MFCD00007637
Numéro CAS: 454-79-5
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/09/28929509.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité