3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
A1914-25G A1914-5G
TCIAA1914-25GEA 126 EUR InStock
TCIAA1914-25G TCIAA1914-5G
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00236205
Numéro CAS: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b30d8bc2a2788e79169d5a16f7bc150ef5196930&vid=9adbe49dfb87450bcdfb1c2246692ff5349ec0c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité