4-Bromo-2-(trifluorométhyl)aniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluortoluene
A1056-25G A1056-5G
TCIAA1056-25GEA 138 EUR InStock
TCIAA1056-25G TCIAA1056-5G
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)aniline ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Densité: 1,712 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00064393
Numéro CAS: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18afe440f99c5addd2926d3726d039f168ccc8af&vid=4eca19abfe18b4bf97d0c8f0e0bb028812635401&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité