α-Bromo-4-nitrotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Nitrobenzyle bromureα-Bromo-p-nitrotoluène
TCIAN0181-100GEA 114 EUR InStock
TCIAN0181-100G TCIAN0181-500G TCIAN0181-25G
α-Bromo-4-nitrotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α-Bromo-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Numéro MDL: MFCD00007373
Numéro CAS: 100-11-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/71/28989271.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité