2-Bromo-4-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1262-25G B1262-250G
TCIAB1262-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB1262-25G TCIAB1262-250G
2-Bromo-4-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 77.5 °C
Numéro MDL: MFCD00007195
Numéro CAS: 7745-93-9
EINECS: 231-809-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a625e98219f0ab4f3864d8410100a8d6de05d538&vid=93d88f92d28895c78a186ee104cc39043b0969bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité