Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-méthylanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB3032-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB3032-5G
2-Bromo-4-méthylanisole ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-méthylanisole


Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 16°C
Numéro MDL: MFCD00017783
Numéro CAS: 22002-45-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/74/28934474.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité