5-Méthylsalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
M1676-25G M1676-5G
TCIAM1676-25GEA 109 EUR InStock
TCIAM1676-25G TCIAM1676-5G
5-Méthylsalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Méthylsalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: 54 °C
Densité: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274297
Numéro CAS: 613-84-3
EINECS: 210-357-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b667bbcc2fa18764d97c21cb2d56440ac0070aa&vid=17f7a6a91cbc33b32cd1bb4552286858803a7287&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité