2-Tolualdéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0566-25G T0566-500G T0566-100G
TCIAT0566-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAT0566-25G TCIAT0566-500G TCIAT0566-100G
2-Tolualdéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,0324 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003338
Numéro CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 14,09527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8e4a9e7605c01ea16f1cf58a9735b1a02d36be&vid=d926b7449fda11f0ace6349d6cccc6440f8b1fdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité