4-Isopropylbenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0168-500GEA 208 EUR InStock
TCIAI0168-500G TCIAI0168-25G
4-Isopropylbenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Isopropylbenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00006953
Numéro CAS: 122-03-2
Merck Index: 14,02621
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/58/28971958.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité