4-Butylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1014-25ML B1014-5ML
TCIAB1014-25MLEA 323 EUR InStock
TCIAB1014-25ML TCIAB1014-5ML
4-Butylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
4-Butylbenzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 43 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128°C
Numéro MDL: MFCD00040751
Numéro CAS: 1200-14-2
EINECS: 214-851-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4750879e266b7f5336bdd5ac6cb6c360b17784&vid=2f9a21a6ec6a914672fb89bb498730d69751431d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité