4-Éthylbenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Ethylbenzaldehyde
E0325-25ML E0325-500ML E0325-100ML
TCIAE0325-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAE0325-25ML TCIAE0325-500ML TCIAE0325-100ML
4-Éthylbenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Éthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00006956
Numéro CAS: 4748-78-1
EINECS: 225-268-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4c143a2bc08e4f9eddf4acdbee6ec050f22841&vid=3b6403becf1672ae3dcc332ba79517d2bca7adb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité