4-Tolualdéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1073-25ML T1073-500ML
TCIAT1073-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1073-25ML TCIAT1073-500ML
4-Tolualdéhyde ≥95.0% (par GC)
4-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006954
Numéro CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=644d421436d1a67a1c6eba54ca1cc6bfbfb98f3b&vid=01579efa68bea2364ac3b4ebcaad7a8a5ef1b88c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité