4-tert-Butylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1576-25ML B1576-5ML
TCIAB1576-25MLEA 174 EUR InStock
TCIAB1576-25ML TCIAB1576-5ML
4-tert-Butylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butylbenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃N
Point d'ébullition: 112°C
Densité: 0,9492 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00075840
Numéro CAS: 4210-32-6
EINECS: 224-137-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58348739d4b1796014791cb88156d7d4e518542a&vid=ae96abaae4daf24951c87d2da7413c85d7af913b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité