Butyrophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Phenylbutan-1-one, Phenyl propyl ketone, 1-Phenyl-1-butanone
B0769-25ML B0769-500ML B0769-100ML
TCIAB0769-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0769-25ML TCIAB0769-500ML TCIAB0769-100ML
Butyrophénone ≥99.0% (par GC)
Butyrophénone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009397
Numéro CAS: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480a64492a3195f352d5b0f17d550c62fc4db434&vid=2909b9c529d4e49a9bfc9def1a1dacb2cb6000d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité