1-Phényl-1-dodécanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
L0018-25G L0018-500G
TCIAL0018-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAL0018-25G TCIAL0018-500G
1-Phényl-1-dodécanone ≥98.0% (par GC)
1-Phényl-1-dodécanone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: 44…46 °C
Densité: 0,9045 g/cm³ (41.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00008967
Numéro CAS: 1674-38-0
EINECS: 216-818-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01dc55b8dbb73244712c1f0bb9c64e8fc78d2a45&vid=357397bfc9de39440fe401b40aa7f3d1cfb56c95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité