1-Phényl-1-heptanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0369-500G H0369-25G
TCIAH0369-500GEA 493 EUR InStock
TCIAH0369-500G TCIAH0369-25G
1-Phényl-1-heptanone ≥98.0% (par GC)
1-Phényl-1-heptanone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₅CH₃
MW: 190,29 g/mol
Point d'ébullition: 283°C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 0,9516 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009539
Numéro CAS: 1671-75-6
EINECS: 216-802-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=170fad3b95bcce55b33995cb3831081610f9b65a&vid=261575f5f4456b54ecce144498d36801cb94e127&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité