Valérophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
V0009-25ML V0009-500ML
TCIAV0009-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAV0009-25ML TCIAV0009-500ML
Valérophénone ≥98.0% (par GC)
Valérophénone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0,98777 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 102°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009480
Numéro CAS: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9740 to 0.9760
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité