Propiophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0519-25G P0519-500G
TCIAP0519-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0519-25G TCIAP0519-500G
Propiophénone ≥98.0% (par GC)
Propiophénone
Formule: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Point d'ébullition: 216°C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009309
Numéro CAS: 93-55-0
EINECS: 202-257-6
Merck Index: 14,07830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e34c7b8eaf3ea974e70e8eace2c8b9aec54ad16&vid=6b115d9126ef33a29e0f649597246f00db797dad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité