Benzylacétone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
B0405-25ML B0405-500ML
TCIAB0405-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0405-25ML TCIAB0405-500ML
Benzylacétone ≥95.0% (par GC)
Benzylacétone
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008790
Numéro CAS: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1774cb7bf9a7e21599972fd2ac31503b676bc240&vid=6e863df7825f34ce4e8e5955930266d158c39424&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité