Isovalérophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isobutyl Phenyl ketone
I0296-25ML I0296-5ML
TCIAI0296-25MLEA 132 EUR InStock
TCIAI0296-25ML TCIAI0296-5ML
Isovalérophénone ≥99.0% (par GC)
Isovalérophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 99°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026486
Numéro CAS: 582-62-7
EINECS: 209-489-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&vid=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité