Acétophénone ≥98.5% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0061-500GEA 41.8 EUR InStock
TCIAA0061-500G TCIAA0061-25G
Acétophénone ≥98.5% (par GC)
Acétophénone
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point de fusion: 20 °C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00008724
Numéro CAS: 98-86-2
ADR: 9,
Merck Index: 14,00073
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/03/28927503.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité