4-Méthoxyphénylacetone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0675-100ML M0675-25ML
TCIAM0675-100MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAM0675-100ML TCIAM0675-25ML
4-Méthoxyphénylacetone ≥97.0% (par GC)
4-Méthoxyphénylacetone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 269°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008773
Numéro CAS: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a82b12b6d2931b175e637e0ea60cc9153596c055&vid=062056751ea6a1534953172dc87de3403095329e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité