4-Hydroxybenzylacétone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
H0604-25G H0604-250G
TCIAH0604-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAH0604-25G TCIAH0604-250G
4-Hydroxybenzylacétone ≥99.0% (par GC)
4-Hydroxybenzylacétone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002394
Numéro CAS: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2593bb4437394bf4f038f71e591c24e90006b48&vid=47381a1e1d8721b197505d0b9c52395cc137a7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité