Acide m-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylbenzoic acid
T0291-25G T0291-500G
TCIAT0291-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0291-25G TCIAT0291-500G
Acide m-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide m-toluique
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point de fusion: 108…111 °C
Densité: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002523
Numéro CAS: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ee0f20a8c6b50004404c139af5f921979179eb&vid=e5ad46b82f280496132349d1f0051f2c807e2def&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité