Acide 4-butylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B0241-25G B0241-5G
TCIAB0241-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB0241-25G TCIAB0241-5G
Acide 4-butylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-butylbenzoïque
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…103 °C
Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002571
Numéro CAS: 20651-71-2
EINECS: 243-940-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1133edbc36bf96dec1bbfaa3baa3600d5e0498d8&vid=b6f278e273a0831549c55347e4dab8b4c3cd10a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité