Acide 4-octylbenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
O0137-1G O0137-25G O0137-5G
TCIAO0137-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAO0137-1G TCIAO0137-25G TCIAO0137-5G
Acide 4-octylbenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-octylbenzoïque
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point d'ébullition: 362 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042649
Numéro CAS: 3575-31-3
EINECS: 222-692-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cea80347b11b2a03f17568174c0da7fbd25886b2&vid=d025be092190d8c5502640450b8414dfaa08d3d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Mesomorphic range 95.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité