Acide 3-méthylanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA1569-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAA1569-25G TCIAA1569-5G
Acide 3-méthylanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-méthylanthranilique
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 174…175 °C
Numéro MDL: MFCD00007745
Numéro CAS: 4389-45-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/76/28929676.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité