Acide 5-méthylanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
A1421-25G A1421-5G
TCIAA1421-25GEA 132 EUR InStock
TCIAA1421-25G TCIAA1421-5G
Acide 5-méthylanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Methylanthranil acid
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007909
Numéro CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9eb30b509099d9e458f0e34a7b7ca84d9b5dd4e&vid=5a349400ab15fbe03590630efcc8335fb6d8a85d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité