Acide 6-méthylanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0996-25GEA 184 EUR InStock
TCIAA0996-25G TCIAA0996-5G
Acide 6-méthylanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 6-méthylanthranilique
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 125…127 °C
Numéro MDL: MFCD00007809
Numéro CAS: 4389-50-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/45/28928745.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité