Acide 3-amino-p-toluique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0920-25G A0920-250G
TCIAA0920-25GEA 33 EUR InStock
TCIAA0920-25G TCIAA0920-250G
Acide 3-amino-p-toluique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-p-toluic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007742
Numéro CAS: 2458-12-0
EINECS: 219-543-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca9085eec59faef85a16ddd398a683a7894321fd&vid=964cad350d54149a97a10c1bc887d7c32a788f03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité