Acide 6-nitro-o-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Acide 2-méthyl-6-nitrobenzoïque
TCIAM1002-10GEA 47.3 EUR InStock
TCIAM1002-10G TCIAM1002-25G
Acide 6-nitro-o-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 6-nitro-o-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Numéro MDL: MFCD00007267
Numéro CAS: 13506-76-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/05/28974605.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité