Acide méthyl-3-nitro-2-benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide 2-nitro-m-toluique
TCIAM1370-250GEA 286 EUR InStock
TCIAM1370-250G TCIAM1370-25G
Acide méthyl-3-nitro-2-benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide méthyl-3-nitro-2-benzoïque
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 218…219 °C
Numéro MDL: MFCD00007180
Numéro CAS: 5437-38-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/35/28975435.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité